Przejdź do
1.12384
Wodorek tytanu
greener alternative
fine powder 98+
Synonim(y):
Titanium hydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.88
UNSPSC Code:
12352306
EC Index Number:
231-726-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
transition temp
flash point >400 °C
density
3.76 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ti+2].[H-].[H-]
InChI
1S/Ti.2H/q+2;2*-1
InChI key
KAZWGWWZKAHTKC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Titanium hydride advances sustainable hydrogen energy as a safe, high-density solid-state carrier with controllable release, helping lower system energy use.Click here for more information.
Analysis Note
Tożsamość (analiza elementarna): przechodzi test
Test (potencjometryczny): ≥ 98,0 %
H (wodór): 3.6 - 4.4 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008081.00805799289
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
100
mp
>400 °C
mp
1855 °C
mp
1855 °C
mp
1843 °C
density
3.76 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
transition temp
flash point >400 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
Enabling
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorek tytanu
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)