Merck
210269
Sigma-Aldrich
L-allo-Threonine
99%
Synonim(y):
(2S,3S)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Beilstein:
1721645
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]23/D +9.0°, c = 2 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
272 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m0/s1
Klucz InChI
AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
E Meirzadeh et al.
Nature communications, 7, 13351-13351 (2016-11-09)
Doping is a primary tool for the modification of the properties of materials. Occlusion of guest molecules in crystals generally reduces their symmetry by the creation of polar domains, which engender polarization and pyroelectricity in the doped crystals. Here we