Kluczowe dokumenty
206709
Alizarin Yellow GG
Dye content ≥90 %
Synonim(y):
5-(3-Nitrophenylazo)salicylic acid sodium salt, Alizarin Yellow 2G, Metachrome Yellow, Mordant Yellow 1
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
skład
Dye content, ≥90%
metody
titration: suitable
λmaks.
362 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥14500 at 257-263 nm
≥20000 at 359-365 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-5-4-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-2-1-3-10(6-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1/b15-14+;
Klucz InChI
ZHFPEICFUVWJIS-WPDLWGESSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
glioblastoma cells in vitro