Kluczowe dokumenty
206172
Rhodium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
Wybierz wielkość
1580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1580,00 zł
Polecane produkty
Formularz
pellets
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
0.5 wt. % loading
wielkość cząstki
3.2 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?