Merck
205613
Sigma-Aldrich
Aliquat® 336
Synonim(y):
Tricaprylylmethylammonium chloride, Trioctylmethylammonium chloride
About This Item
Beilstein:
4039255
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4665 (lit.)
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
Mixture of C8 and C10 chains with C8 predominating. Used as a metal extraction reagent and a phase-transfer catalyst.
Informacje prawne
Aliquat is a registered trademark of BASF
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Heart
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proc. Symp. Solvent Extr., 9-9 (1993)
Alvise Perosa et al.
Chemosphere, 173, 535-541 (2017-02-01)
We describe a chemical technology for the reductive catalytic multiphase hydrodechlorination (HDC) of chlorinated aromatics to greatly reduce their toxicity and aid the disposal of such species. The system requires no solvent and the catalyst displays a high recycling efficiency.
Analyst, 119, 1537-1537 (1994)
Dehmlow, E.V. Dehmlow, S.S.
Phase Transfer Catalysis (Academic Press) (1993)