Kluczowe dokumenty
20425
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
technical
Synonim(y):
Bredereck’s reagent
Wybierz wielkość
1290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1290,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
Klucz InChI
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Preparation of pyrroloquinazolines as photochemotherapeutic agents
- Enanatioslective formal synthesis of the Cinchona alkaloid quinine via stereoselective intermolecular radical addition
- Synthesis of camptothecin via intramolecular isomuenchnone cycloaddition reaction
- Aminomethylenation reactions
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?