Merck
202843
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium fluoroborate
About This Item
Wzór liniowy:
NH4BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
crystalline
zanieczyszczenia
≤200 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
Klucz InChI
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)