Kluczowe dokumenty
201391
Brilliant Blue G
Dye content 50 %
Synonim(y):
Acid blue 90, Coomassie brilliant blue G 250
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H52N3NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
858.05
Numer w indeksie barw:
42655
Beilstein:
5230822
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Polecane produkty
skład
Dye content, 50%
λmaks.
610 nm
ciąg SMILES
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?