Merck
200522
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-propylene-co-5-methylene-2-norbornene)
ethylene 70 wt. %
Synonim(y):
Ethylene-5-ethylidenenorbornene-propene copolymer
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
skład
ethylene, 70 wt. %
lepkość
80, Mooney(lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H12.C3H6.C2H4/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7;1-3-2;1-2/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3;3H,1H2,2H3;1-2H2/b8-2+;;
Klucz InChI
MPXNNMASLYQCAH-SZPWSVBHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chelsea L Dieck et al.
Cancer cell, 34(1), 136-147 (2018-07-11)
Activating mutations in the cytosolic 5'-nucleotidase II gene NT5C2 drive resistance to 6-mercaptopurine in acute lymphoblastic leukemia. Here we demonstrate that constitutively active NT5C2 mutations K359Q and L375F reconfigure the catalytic center for substrate access and catalysis in the absence