Merck
199370
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4NHCSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
206 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
thiourea
ciąg SMILES
NC(=S)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O2S/c8-7(13)9-5-1-3-6(4-2-5)10(11)12/h1-4H,(H3,8,9,13)
Klucz InChI
BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea was used as anion sensor in organic solvent.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chomchai Suksai et al.
Chemical Society reviews, 32(4), 192-202 (2003-07-24)
Chromogenic sensors for anions generally consist of two parts: anion receptors and chromophores. In this review, 6 types of chromogenic anion sensors are described, namely, NH-based hydrogen bonding, Lewis acid, metal-ion template, transition metal complexes, chromogenic guest displacement and chromoreactands.