Merck
199346
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenylacetonitrile
97%
Synonim(y):
2-Fluorobenzyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5009 (lit.)
bp
114-117 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
Klucz InChI
DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Fluorophenylacetonitrile was used in the synthesis of (Z)-2-(2-fluorophenyl)-3-(1H-pyrrol-2-yl)acrylonitrile.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
McCluskey A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances (2014)