Merck
196258
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
98%
Synonim(y):
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
38-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1CCl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
Klucz InChI
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride has been used in the synthesis of 3-iodothyronamine.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A New Efficient Synthetic Method for 3-Iodothyronamine and Its Potent Hypothermic Efficacy.
Kim J-G, et al.
Chin. J. Chem., 29(10), 2205-2208 (2011)