Merck
194824
Sigma-Aldrich
Borane dimethyl sulfide complex solution
2.0 M in toluene
Synonim(y):
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2S · BH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.97
Beilstein:
3663489
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
2.0 M in toluene
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Klucz InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant used as a regioselective reducing agent
Reactant involved in:
  • Hydroboration / oxidation
Synthesis of cage compounds
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Burchert et al.
Leukemia, 29(6), 1331-1335 (2015-02-26)
A minority of chronic myeloid leukemia (CML) patients is capable of successfully discontinuing imatinib. Treatment modalities to increase this proportion are currently unknown. Here, we assessed the role of interferon alpha 2a (IFN) on therapy discontinuation in a previously reported
Kathleen C Rollet-Kurhajec et al.
PloS one, 10(6), e0129868-e0129868 (2015-06-20)
In Hepatitis C virus (HCV) mono-infection, male sex is associated with faster liver fibrosis progression but the effects of sex have not been well studied in HIV-HCV co-infected patients. We examined the influence of sex on progression to significant liver
Andrew J Saykin et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 11(7), 792-814 (2015-07-22)
Genetic data from the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) have been crucial in advancing the understanding of Alzheimer's disease (AD) pathophysiology. Here, we provide an update on sample collection, scientific progress and opportunities, conceptual issues, and future plans. Lymphoblastoid cell
Veena K Ranganath et al.
Arthritis care & research, 67(7), 929-939 (2015-01-13)
To evaluate the effect of sustained American College of Rheumatology (ACR)/European League Against Rheumatism (EULAR) Boolean remission on residual joint inflammation assessed by magnetic resonance imaging (MRI) and to secondarily evaluate other clinical definitions of remission, within an early seropositive
Isidoro González-Álvaro et al.
Rheumatology (Oxford, England), 54(7), 1200-1209 (2014-12-21)
The aim of this study was to establish guidelines for the optimization of biologic therapies for health professionals involved in the management of patients with RA, AS and PsA. Recommendations were established via consensus by a panel of experts in