Merck
192961
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylic acid
technical grade, 85%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6F3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
mp
259-260 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnc2cc(ccc2c1O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)5-1-2-6-8(3-5)15-4-7(9(6)16)10(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
BIRIVPOTERXIOW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CSNK2A1(1457)
Zastosowanie
Kwas 4-hydroksy-7-trifluorometylo-3-chinolinokarboksylowy został użyty do przygotowania (4-hydroksy-7-trifluorometylochinolin-3-ylo)formaldehydu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P B Koneru et al.
Pharmaceutical research, 10(4), 515-520 (1993-04-01)
A series of eight new N-hydroxy-N'-aminoguanidine (HAG) Schiff bases [ArCH = NNHC(= NH)NHOH.tosylate] was synthesized as potential antitumor agents through the inhibition of the enzyme ribonucleotide reductase (EC 1.17.4.1). Five of the HAG derivatives (LK02 through LK06) were designed to