Merck
293407
Sigma-Aldrich
2-Quinoxalinecarboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
500 MG
484,00 zł
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
484,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
208 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,(H,12,13)
Klucz InChI
UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Linear and Freundlich adsorption isotherm coefficient of 2-quinoxalinecarboxylic acid has been evaluated[1].
Zastosowanie
2-Quinoxalinecarboxylic acid has been used in the preparation of:
  • N-(2-quinoxaloyl)-α-amino acids[2]
  • bisquinoxaloyl (bisquinoxalinecarbonyl) derivatives[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joshua A Hagen et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 11(7), 6645-6655 (2011-12-14)
Zinc oxide field effect transistors (ZnO-FET), covalently functionalized with single stranded DNA aptamers, provide a highly selective platform for label-free small molecule sensing. The nanostructured surface morphology of ZnO provides high sensitivity and room temperature deposition allows for a wide
Zhen-Juan Duan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(7), 2291-2299 (2011-08-23)
A new molecularly imprinted polymer (MIP), selective for major metabolites of quinoxaline-1,4-dioxides was firstly prepared by combining surface molecular imprinting technique with the sol-gel process. Methyl-3-quinoxaline-2-carboxylic acid (MQCA) was used as template, 3-aminopropyltriethoxysilane as functional monomer, and tetraethoxysilicane as cross-linker.
M J Hutchinson et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 816(1-2), 15-20 (2005-01-25)
A method is described for the quantitative determination of quinoxaline-2-carboxylic acid (QCA) and methyl-3-quinoxaline-2-carboxylic acid (MQCA), the metabolites that have been designated as the marker residues for the veterinary drugs, carbadox and olaquindox, respectively, in swine tissue. The method is
Quinoxaline studies. 13. N-(2-Quinoxaloyl)-alpha-amino acids.
S Gerchakov et al.
Journal of medicinal chemistry, 9(2), 266-268 (1966-03-01)
M Rutalj et al.
Food additives and contaminants, 13(8), 879-882 (1996-11-01)
The concentration of quinoxaline-2-carboxylic acid (QCA) determined by HPLC after alkaline hydrolysis of liver and muscle of swine, ranged from < 3 ng/g to 45.3 ng/g in liver, and from < 3 ng/g to 10.8 ng/g in muscle samples. After