Merck
192937
Sigma-Aldrich
exo-2-Norbornyl formate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65-67 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=CO[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H12O2/c9-5-10-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h5-8H,1-4H2/t6-,7+,8+/m1/s1
Klucz InChI
SGXIEZNAOCVSKO-CSMHCCOUSA-N
Opis ogólny
exo-2-norbornyl formate participates in ruthenium-catalyzed novel transformations of alkyl formates.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruthenium complex-catalyzed novel transformation of alkyl formates.
Kondo T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 489(1), 83-91 (1995)