Merck
192538
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4Cl4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
223-224 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl4N2/c9-4-1-2-5-6(3-4)14-7(13-5)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano wpływ 5-chloro-2-trichlorometylobenzimidazolu na powinowactwo wiązania ludzkiego hormonu wzrostu (hGH) (Thr175 → Gly-hGH) do zewnątrzkomórkowej domeny receptora hGH (Trp104 → Gly-hGHbp)[1].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z Guo et al.
Science (New York, N.Y.), 288(5473), 2042-2045 (2000-06-17)
Mutations introduced into human growth hormone (hGH) (Thr175 --> Gly-hGH) and the extracellular domain of the hGH receptor (Trp104 --> Gly-hGHbp) created a cavity at the protein-protein interface that resulted in binding affinity being reduced by a factor of 10(6).