Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1680,00 zł
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NC(C)CCCN(CCCl)CCCl)c2c1
InChI
1S/C23H28Cl3N3O.2ClH/c1-16(4-3-11-29(12-9-24)13-10-25)27-23-19-7-5-17(26)14-22(19)28-21-8-6-18(30-2)15-20(21)23;;/h5-8,14-16H,3-4,9-13H2,1-2H3,(H,27,28);2*1H
InChI key
JETDZFFCRPFPDH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥90% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is quinacrine mustard, product Q2876, suitable as a viability stain for platelets?
1 answer-
A customer's feedback utlizing the method outlined in Moroi, M. et al., Blood, 88(6), 2081-2092 (1996), stated it performed pretty well, giving a strong green signal using a standard GFP-filter.