Merck
191744
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide
85%, technical grade
Synonim(y):
1-Oxo-3-methyl-1-phenyl-2-phospholene, 2,3-Dihydro-4-methyl-1-phenylphosphole 1-oxide, MPPO, NSC 107634
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
zanieczyszczenia
5% dichloromethane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5707 (lit.)
tw
150 °C/0.15 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CP(=O)(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H13OP/c1-10-7-8-13(12,9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
YMKWWHFRGALXLE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Intramolecular aza-Wittig cyclization reactions
  • Polymerization reactions
Reactant for preparation of:
  • Phospha sugars and their radical bromination derivatives as anticancer agents
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phuong-Mai Nguyen et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(10), 1703-1720 (2017-04-05)
Migration due to indirect contact with packaging caused several major sanitary crises, including the spread contamination of dry food by mineral oils and printing ink constituents from cardboard. The issues are still not fully resolved because the mechanisms have been
Andrea Walzl et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-08-06)
The current demand to cut back on the use of plastic materials has brought a major boost to the search for bio-based alternatives. Not only are plastic bags and primary food packaging under scrutiny here, but also those materials used