Merck
190721
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-2-nitroaniline
97%
Synonim(y):
2-Nitro-p-phenetidine
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
111-113 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-13-6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,2,9H2,1H3
Klucz InChI
ISFYBUAVOZFROB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Ethoxy-2-nitroaniline may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Bilic
Journal of chromatography, 543(2), 367-374 (1991-05-10)
A procedure for the simultaneous determination of both ascorbic and dehydroascorbic acid in dairy foods by high-performance liquid chromatography using precolumn derivatization with 4-methoxy- and 4-ethoxy-1,2-phenylenediamine is presented. The derivatives are isolated by solid-phase extraction and analysed by fluorescence detection