Przejdź do
A7205
3-Acetamidophenol
97%
Synonim(y):
3′-Hydroxyacetanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-687-0
Beilstein/REAXYS Number:
907998
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7000D134406319856
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
145-148 °C (lit.)
mp
205-210 °C (lit.)
mp
124-127 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
form
crystals
form
powder
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Acetamidophenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)