Merck
190586
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-pentanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
137-137.5 °C/736 mmHg (lit.)
gęstość
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
OIBKGNPMOMMSSI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chemical ionization mass spectra of 4,4-dimethyl-2-pentanol has been studied.
Zastosowanie
4,4-Dimethyl-2-pentanol has been used in the synthesis of tertiary 2-aminoquinoline derivatives.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical ionization mass spectrometry. XII. Alcohols.
Field FH.
Journal of the American Chemical Society, 92(9), 2672-2676 (1970)
Andrew J Souers et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(19), 4873-4877 (2004-09-03)
A high-throughput screen was performed in order to identify chemotypes that are bound by the melanin concentrating hormone receptor-1 (MCHr1). A novel 2-amino-8-alkoxyquinoline compound (1) was identified and subsequently optimized using a parallel and automated procedure for the rapid production