Kluczowe dokumenty
190446
Benzotriazole
reagent grade, 97%
Synonim(y):
1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.04 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
mp
97-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
Klucz InChI
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?