Merck
190268
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-nitroaniline
≥97%
Wybierz wielkość
100 G
361,20 zł
361,20 zł
Cena katalogowa516,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
361,20 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
361,20 zł
Cena katalogowa516,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97%
mp
205-207 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
Nc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Klucz InChI
YMZIFDLWYUSZCC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-dibromo-4-nitroanilina jest stosowana w syntezie:
  • niebieski barwniki dyspersyjne[1]
  • kwas 7-bromo-5-jodo-4-okso-1,4-dihydrochinolino-2-karboksylowy[2]
  • difenole-amidy, takie jak N-(2,6-dibromo-4-nitrofenylo)-4,4-bis(4-hydroksyfenylo)-pentanamid i N-(2,6-dijodo-4-nitrofenylo)-4,4-bis(4-hydroksyfenylo)-pentanamid[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K Suresh Kumar et al.
Environmental monitoring and assessment, 127(1-3), 67-72 (2006-08-10)
Facile, selective and sensitive spectrophotometric method has been developed for the determination of bendiocarb in its insecticidal formulations, fortified water, food grains, agriculture wastewater and agriculture soil samples with prepared reagents. The method was based on alkaline hydrolysis of the
Substituent effects on the colour, dyeing and fastness properties of 4-phenylazo-1-naphthylamines and of 2-acetylamino-5-methoxy-4-N-?-cyanoethyl-N-?-hydroxyethylaminoazobenzene.
Peters AT.
Journal of the Society of Dyers and Colourists, 104(9), 344-348 (1988)
Polymerization by phase transfer catalysis. 24. Synthesis of condensation polymers derived from halogenated diphenol-amides with the amide group in the side chain.
Tagle LH, et al.
Polym. Bull., 42(6) (1999)
Synthesis of 7-Bromo-5-iodo-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid.
Dumont F and Slegers G.
Bull. Soc. Chim. Belg., 104(8), 505-507 (1995)