Merck
189391
Sigma-Aldrich
Poly(1-butene), isotactic
average Mw ~570,000 by GPC, pellets
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C2H5)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
pellets
wskaźnik szybkości płynięcia
0.4
masa cząsteczkowa
average Mw ~570,000 by GPC
temp. przejścia
Tg −24 °C
Tm 125 °C
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC=C