Próba
97%
mp
35-39 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
Klucz InChI
PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3