Merck
188719
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrobenzonitrile
98%
Synonim(y):
6-Nitro-o-tolunitrile
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 188719, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
mp
108-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c1-6-3-2-4-8(10(11)12)7(6)5-9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
BOTPDHNZLRJZOO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methyl-6-nitrobenzonitrile was used in the synthesis of 5-arylthiomethyl-2,4-diaminoquinazolines[1]. It was also used as starting reagent in the microwave assisted synthesis of 8-amino-2-methyl-3,4-dihydroisoquinolin-1-one[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 5-substituted quinazolines as potential antimalarial agents.
W T Ashton et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(11), 1233-1237 (1973-11-01)
A microwave-assisted alternative synthesis of 8-amino-2-methyl-3, 4-dihydroisoquinolin-1-one.
Glossop, SC.
Synthesis, 2007(07), 981-983 (2007)