18722
Castor oil
meets analytical specification of DAB, refined
About This Item
Polecane produkty
opis
peroxide value <= 5
Postać
viscous liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +3.0 to +6.0°
jakość
meets analytical specification of DAB
refined
zanieczyszczenia
≤0.3% water (Karl Fischer)
≤1% unsaponifiable matter
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477-1.481
n20/D 1.478 (lit.)
lepkość dynamiczna
950-1100 mPa.s
tw
313 °C (lit.)
liczba kwasowa
≤1
wartość hydroksylowa
≥160
liczba jodowa
82‑90
liczba zmydlania
176‑187
gęstość
0.952-0.965 g/mL at 20 °C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves