Merck
184306
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
233-235 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
PWURRRRGLCVBMX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 3-metoksy-4-nitrobenzoesowy został wykorzystany do detekcji związków nitroaromatycznych za pomocą kropek kwantowych CdSe opłaszczonych dendrymerem poliamidoaminowym z rdzeniem 1,12-diaminododekanowym czwartej generacji[1]. Został wykorzystany w syntezie pochodnych worozolu[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paul M Wood et al.
ChemMedChem, 6(8), 1423-1438 (2011-05-25)
Concurrent inhibition of aromatase and steroid sulfatase (STS) may provide a more effective treatment for hormone-dependent breast cancer than monotherapy against individual enzymes, and several dual aromatase-sulfatase inhibitors (DASIs) have been reported. Three aromatase inhibitors with sub-nanomolar potency, better than
M Algarra et al.
Talanta, 83(5), 1335-1340 (2011-01-18)
The detection of nitroaromatic compounds, best known as raw materials in explosives preparations, is important in many fields including environmental science, public security and forensics. CdSe quantum dots capped with PAMAM-G(4) dendrimer were synthetized in water and used for the