Próba
93%
Postać
solid
mp
210-212 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3