Kluczowe dokumenty
183679
Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
63-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C1CN(Cc2ccccc2)C(=O)C1
InChI
1S/C13H15NO3/c1-17-13(16)11-7-12(15)14(9-11)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3
Klucz InChI
WTRWSSDZHQOPJI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Enancjomeryczny rozdział 1-benzylo-5-okso-3-pirolidynokarboksylanu metylu został osiągnięty przy użyciu karbaminianu metylochlorofenylu celulozy i amylozy jako polisacharydowych chiralnych faz stacjonarnych za pomocą HPLC.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Review of chiral stationary phase development and chiral applications.
Beesley TE.
LC-GC, 24(5), 270-276 (2011)