Merck
183660
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylacryloyl chloride
97%, contains 400 ppm phenothiazine as inhibitor
Synonim(y):
3-Methyl-2-butenoyl chloride, 3-Methylcrotonoyl chloride, Senecioyl chloride
Wybierz wielkość
5 G
196,00 zł
25 G
749,00 zł
196,00 zł
Cena katalogowa280,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
196,00 zł
25 G
749,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.56
Beilstein:
1560268
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
196,00 zł
Cena katalogowa280,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
400 ppm phenothiazine as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
Klucz InChI
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 3,3-dimetyloakryloilu reaguje z acetalami sililoketenowymi w acetonitrylu, dając estry δ-etylenowe β-keto[1].
Zastosowanie
Chlorek 3,3-dimetyloakryloilu zastosowano w syntezie:
  • podstawionego 4,4-dimetylo-3,4-dihydro-1H-chinolin-2-onu poprzez kondensację z aniliną[2]
  • ester metylowyN-(3,3-dimetyloakryloilo)-(S)-leucyny[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Marie-Anne Letellier et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(8), 1730-1736 (2008-01-01)
A new series of substituted 4,4-dimethyl-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one have been prepared via condensation of 3,3-dimethylacryloyl chloride with aniline. Details of synthetic procedures are shown. Our aim was to investigate the potency of our original heterocycle in the inhibition of the Rho-kinase enzyme
Reaction of silylketene acetals with 3, 3-dimethylacryloyl chloride.
Rousseau G and Blanco L.
Tetrahedron Letters, 26(35), 4195-4196 (1985)
Structure and Biosynthesis of Chrysophysarin A, a Plasmodial Pigment from the Slime Mould Physarum polycephalum (Myxomycetes).
Eisenbarth S and Steffan B.
Tetrahedron, 56(3), 363-365 (2000)
Vishal Nanavaty et al.
Molecular cell, 78(4), 752-764 (2020-04-26)
Dysregulation of DNA methylation and mRNA alternative cleavage and polyadenylation (APA) are both prevalent in cancer and have been studied as independent processes. We discovered a DNA methylation-regulated APA mechanism when we compared genome-wide DNA methylation and polyadenylation site usage
Seon-Mi Seo et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 113, 55-61 (2014-07-24)
This study investigated the fumigant toxicity of 4 Asteraceae plant essential oils and their constituents against the Japanese termite Reticulitermes speratus Kolbe. Fumigant toxicity varied with plant essential oils or constituents, exposure time, and concentration. Among the tested essential oils