Merck
183652
Sigma-Aldrich
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid
technical grade, 90%
Synonim(y):
N-(4-Bromo-2-carboxyphenyl)glycine
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3-2-(NHCH2CO2H)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
mp
215-218 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CNc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-1-2-7(11-4-8(12)13)6(3-5)9(14)15/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
NGTZRRAYYJFRDA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 5-bromo-N-(karboksymetylo)antranilowy może być stosowany w syntezie chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)