Merck
183512
Sigma-Aldrich
3-Methyldiphenylamine
98%
Wybierz wielkość
10 G
127,50 zł
127,50 zł
Cena katalogowa255,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
127,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
127,50 zł
Cena katalogowa255,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.635 (lit.)
bp
315 °C/724 mmHg (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10,14H,1H3
Klucz InChI
TWPMMLHBHPYSMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)