Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 444,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-606-9
Beilstein/REAXYS Number:
908984
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,13H2
InChI key
NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description ≥98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form powder | form liquid |
| mp 77-80 °C (lit.) | mp - | mp 82-83 °C (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?