Merck
183334
Sigma-Aldrich
Ammonium benzoate
98%
Synonim(y):
Benzoic acid ammonium salt
Wybierz wielkość
250 G
144,00 zł
1 KG
230,00 zł
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
144,00 zł
1 KG
230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COONH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Beilstein:
3634518
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
192-198 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
N.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
Klucz InChI
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A system of qualitative analysis for the common metals in presence of phosphates, using ammonium benzoate.
G L AUSTIN
The Analyst, 72(859), Unknown-Unknown (1947-10-01)
Ligang Deng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-01-26)
The experiment developed the ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS) method for testing emamectin benzoate, and studied the metabolism of emamectin benzoate in rice plants and rice-growing environments via application of this testing method. The dissipation curve of emamectin benzoate