Formularz
slabs
masa cząsteczkowa
average Mw ~200,000
skład
cis-1,4, 36%
trans-1,4, 55%
vinyl, 9%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5178
temp. przejścia
Tg −95 °C
rozpuszczalność
cyclohexane: 8.38 (solubility parameter)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?