Merck
17974
Sigma-Aldrich
Z-β-Dab(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(R)-4-(Boc-amino)-3-(Z-amino)butyric acid, Nβ-Z-Nγ-Boc-L-3,4-diaminobutyric acid, Nγ-Boc-Nβ-Z-L-3,4-diaminobutyric acid, Z-β-Dbu(Boc)-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-17(2,3)25-15(22)18-10-13(9-14(20)21)19-16(23)24-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,23)(H,20,21)/t13-/m1/s1
Klucz InChI
KUMMZCONPFBQTC-CYBMUJFWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)