Kluczowe dokumenty
179000
Benzo-1,4-dioxane
97%
Synonim(y):
1,2-Ethylenedioxybenzene, 1,4-Benzodioxan, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
103 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?