Przejdź do
A96207
mono-Methyl azelate
85%, technical grade
Synonim(y):
mono-Methyl nonanedioate, Azelaic acid monomethyl ester, Monomethyl azelate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)7COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-275-2
Beilstein/REAXYS Number:
1775786
MDL number:
Assay:
85%
Form:
(Liquid or Viscous Liquid or Semi-Solid to Solid)
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85%
form
(Liquid or Viscous Liquid or Semi-Solid to Solid)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
159-160 °C/3 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c1-14-10(13)8-6-4-2-3-5-7-9(11)12/h2-8H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
VVWPSAPZUZXYCM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Expansion of the ψ-oxidation system AlkBGTL of Pseudomonas putida GPo1 with AlkJ and AlkH results in exclusive mono-esterified dicarboxylic acid production in E. coli.: This study explores the expansion of the ψ-oxidation system in Pseudomonas putida, leading to the exclusive production of mono-esterified dicarboxylic acids, including mono-methyl azelate. This research highlights the potential for utilizing mono-methyl azelate in the biosynthesis of biodegradable polymers and other eco-friendly applications (van Nuland et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
171026A26403124583
description
85%, technical grade
description
technical grade, 80%
description
99%
description
technical grade, 90%
assay
85%
assay
80%
assay
99%
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
form
(Liquid or Viscous Liquid or Semi-Solid to Solid)
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
mp
18 °C
mp
7-9 °C (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)