Kluczowe dokumenty
177253
Guanidine hydrochloride
99%
Synonim(y):
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
180-185 °C (lit.)
gęstość
1.3 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Klucz InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?