Merck
176842
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-4,5-dichloro-6-pyridazone
≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99%
mp
164-166 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H6Cl2N2O/c11-8-6-13-14(10(15)9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Klucz InChI
VKWCOHVAHQOJGU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Phenyl-4,5-dichloro-6-pyridazone was used in the preparation of 1-phenyl-4-hydroxy-5-chloro-6-pyridazone.
The product can be used as a titrimetric reagent for thiols.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Effect of 2-phenyl-4,5-dichlor-3-pyridazinone upon respiration and immunoglobulin levels (author's transl)].
E Malík et al.
Bratislavske lekarske listy, 75(3), 315-321 (1981-03-01)
M L Carmellino et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 48(10), 1427-1438 (1993-10-01)
Some 2-sulfonyl- and 2-acylderivatives of the 4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinone were prepared in order to test their fungicidal activity. Interesting results, both in vitro and in vivo, were obtained in particular from the alkylsulfonyl-derivatives. Genotoxic activity of 3(2H)-pyridazinones was evaluated in vitro by
Synthesis and herbicidal activity of certain 1-phenyl-6-pyridazone derivatives.
Chemical Papers, 19(5), 403-412 (1965)