176230
Triethyloxonium tetrafluoroborate solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
About This Item
Polecane produkty
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.328 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Klucz InChI
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter