Merck
174416
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
99%
Synonim(y):
3-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
ciąg SMILES
Cl[H].OC1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H
Klucz InChI
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Hydroxypiperidine hydrochloride was used for the on-line analysis and solution phase synthesis of Ugi multicomponent reaction (MCR) products using miniaturised-SYNthesis and Total Analysis System (μSYNTAS).
Reactant for synthesis of:
Istaroxime analogues as Na+, K+ - ATPase inhibitors
Nitric oxide formation inhibitors
Selective CC chemokine receptor-3 antagonists
Oxygenated carbolines
α-lithioallyl amides
Reactant for highly chemoselective reductive amination of carbonyl compounds
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M C Mitchell et al.
The Analyst, 126(1), 24-27 (2001-02-24)
A miniaturised-SYNthesis and Total Analysis System (mu SYNTAS) was used for the solution-phase synthesis and on-line analysis (TOF-MS) of Ugi multicomponent reaction (MCR) products. This approach provides an unusually high degree of control of the MCR and delivers detailed, novel