Merck
172871
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
97%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
200 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
Klucz InChI
CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 4-aminobenzotrifluorku może być stosowany w syntezie 2-(4-((6-chloro-2-chinoksalinylo)oksy)fenoksy)-N-(4-(trifluorometylo)fenylo)propanamidu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)