Merck
16860
Sigma-Aldrich
2-Bromodecanoic acid
≥96.0% (AT)
Synonim(y):
2-Bromocapric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CHBrCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.16
Beilstein:
1767667
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.0% (AT)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471
tw
116-118 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
KNLOTZNPRIFUAR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromodecanoic acid was used as extractant in synergistic solvent extraction of trivalent actinides (Am and Cm) and some lanthanides. It was used in the synthesis of 2-bromodecanoic acid benzhydryl ester.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synergistic solvent extraction of trivalent americium and europium by 2-bromodecanoic acid and neutral nitrogen-containing reagents.
Hagstrom I, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 17(2), 221-242 (1999)
André Fontes et al.
Nuclear medicine and biology, 38(3), 363-370 (2011-04-16)
In this work, we report on a synthetic strategy using amphiphilic DOTA (1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid)-based chelators bearing a variable-sized α-alkyl chain at one of the pendant acetate arms (from 6 to 14 carbon atoms), compatible with their covalent coupling to amine-bearing