Merck
164496
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol-OD
97 atom % D
Synonim(y):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethan(ol-d)
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
gęstość
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OCCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
Klucz InChI
XXJWXESWEXIICW-WHRKIXHSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup