Merck
8.22331
Dichlorek 4-hydroksy-1,3-fenylenodiaminonu
for synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride, Amidol, 2,4-Diaminophenol dihydrochloride, Phenol-2,4-diammonium dichloride, 1-Hydroxybenzene-2,4-diammonium dichloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(OH)C6H3-1,3-(NH2)2 · 2 HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.06
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-279-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
205 °C
solubility
275 g/L
bulk density
310 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Nc1c(ccc(c1)N)O.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
InChI key
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822331025004022536489438
822331010004022536489421