Merck
160792
Sigma-Aldrich
11-Phenoxyundecanoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5O(CH2)10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
bp
217-222 °C/3 mmHg (lit.)
mp
77-78 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear (Colorless to orange)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C17H26O3/c18-17(19)14-10-5-3-1-2-4-6-11-15-20-16-12-8-7-9-13-16/h7-9,12-13H,1-6,10-11,14-15H2,(H,18,19)
Klucz InChI
FRSQLPPSRJNREN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 11-fenoksyundekanowy został wykorzystany jako źródło węgla w biosyntezie aromatycznych kopoliestrów przez izolowany Pseudomonas putida BM01.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J J Song et al.
Applied and environmental microbiology, 62(2), 536-544 (1996-02-01)
Two types of novel aromatic copolyesters were synthesized from 11-phenoxyundecanoic acid (11-POU) as the sole carbon source and the cosubstrates 11-POU and octanoate, respectively, by isolated Pseudomonas putida BM01 that is known to accumulate high concentrations of medium-chain-length polyesters. Insoluble