Merck
158356
Sigma-Aldrich
2-Benzimidazolemethanol
97%
Wybierz wielkość
5 G
424,00 zł
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
424,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
171-175 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N2O/c11-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
Klucz InChI
IAJLTMBBAVVMQO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Benzimidazolometanol został użyty do przygotowania 2-(chlorometylo)-1-(metylosulfonylo)benzimidazolu poprzez metanosulfonylację.[1] Wykorzystano go również w syntezie fosforanu dietylowego 1H-benzimidazolo-2-ylometylu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, acid-base and complexing properties with Cu (II), Co (II) and Zn (II) in aqueous solution of a novel 1H-benzimidazol-2-ylmethyl diethyl phosphate ligand: Comparison with other 2-substituted benzimidazole ligands
Kufelnicki A, et al.
Polyhedron, 53, 20-25 (2013)
The methanesulfonylation of 2-benzimidazolemethanol and alpha-(2-benzimidazolyl)benzyl alcohol.
A J Charlson
Carbohydrate research, 29(1), 89-98 (1973-07-01)
Fangling Wu et al.
Talanta, 224, 121402-121402 (2021-01-01)
In this work, a sensitive, rapid, and matrix effect-free method for online simultaneous detection of benzimidazoles in animal products by in-tube solid-phase microextraction coupled with mass spectrometry (in-tube SPME-MS) was investigated. Herein, according to the chemical structures properites of the